VWR® Vertical Racks with Spring Lock | Avantor
VWR® Vertical Racks with Spring Lock
VWR® Vertical Racks with Spring Lock
Certificates
VWR® Vertical Racks with Spring Lock
VWR® Vertical Racks with Spring Lock
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Vertical racks for mini 2" boxes with spring lock.
  • Stainless steel
  • Double welds
  • Smoothed edges
  • Lifetime warranty
Freezer Racks are made to the highest levels of quality with pharmaceutical grade stainless steel, double welds, smoothed edges and an unconditional lifetime warranty.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Profondeur
    Hauteur
    Largeur
    Availability
    Price
  • Vertical rack with spring lock
    9× 2" mini boxes
    3¼"
    20¹⁄₁₆"
    3⅜"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $108.73
    $108.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $108.73
    Supplier Number: MCF-9-2-S
  • Vertical rack with spring lock
    10× 2" mini boxes
    3¼"
    22⁵⁄₁₆"
    3⅜"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $113.79
    $113.79
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $113.79
    Supplier Number: MCF-10-2-S
  • Vertical rack with spring lock
    11× 2" mini boxes
    3¼"
    24½"
    3⅜"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $125.54
    $125.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $125.54
    Supplier Number: MCF-11-2-S
  • Vertical rack with spring lock
    12× 2" mini boxes
    3¼"
    26⅝"
    3⅜"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $136.52
    $136.52
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $136.52
    Supplier Number: MCF-12-2-S
  • Vertical rack with spring lock
    13× 2" mini boxes
    3¼"
    28½"
    3⅜"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $142.47
    $142.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $142.47
    Supplier Number: MCF-13-2-S
  • Vertical rack with spring lock
    14× 2" mini boxes
    3¼"
    31¹⁄₁₆"
    3⅜"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $147.98
    $147.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $147.98
    Supplier Number: MCF-14-2-S
  • Vertical rack with spring lock
    15× 2" mini boxes
    3¼"
    33¼"
    3⅜"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $165.68
    $165.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $165.68
    Supplier Number: MCF-15-2-S