PCR Plates, Globe Scientific
PCR Plates, Globe Scientific
Supplier:   Globe Scientific
PCR Plates, Globe Scientific
Supplier:  Globe Scientific
Certificates
PCR Plates, Globe Scientific
PCR Plates, Globe Scientific
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Globe Scientific® PCR plates are offered in a variety of formats including no skirt, half skirt and full skirt variants in 0.1 ml (low profile) and 0.2 ml volumes. Available 384 well variants round out this expansive offering.
  • Ultra-thin wall design (only 0.2 mm thick) for optimal temperture transfer
  • Ultra-clear wells for easy sample visualization
  • Easy-to-read alphanumeric indexing
  • Manufactured from high-clarity, ultra-pure polypropylene (meets FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI)
  • Certified free of detectable DNase, RNase, Human DNA, PCR Inhibitors and tested Pyrogen-free
  • Raised well rims for optimal sealing with strip caps, sealing mats or sealing film
Globe offers a PCR plate compatible most all commercially available PCR and qPCR instruments.
Product Family Options
No skirt
Informations sur le produit
  • Désignation
    Nb de puits
    Profil
    Jupe
    Well Volume
    Well Color
    Availability
    Price
  • PCR plate
    96
    Bas
    Non-skirted
    0.1 ml
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 20
    Box of 20 - $127.60
    $127.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 20
       $127.60
    Supplier Number: PCR-NS-01
  • PCR plate, flat top
    96
    Standard
    Non-skirted
    0.2 ml
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $67.54
    $67.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $67.54
    Supplier Number: PCR-NS-02
Half skirt
Informations sur le produit
  • Désignation
    Nb de puits
    Profil
    Jupe
    Well Volume
    Well Color
    Availability
    Price
  • PCR plate, Light Cycler® type
    96
    Bas
    Semi-skirted
    0.1 ml
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $76.86
    $76.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $76.86
    Supplier Number: PCR-HS-01W
  • PCR plate, FAST® type
    96
    Bas
    Puits surélevée, demi-jupe
    0.1 ml
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $68.67
    $68.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $68.67
    Supplier Number: PCR-HS-RR01
  • PCR plate
    96
    Standard
    Semi-skirted
    0.2 ml
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $68.67
    $68.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $68.67
    Supplier Number: PCR-HS-02
  • PCR plate, ABI® type, flat top
    96
    Standard
    Semi-skirted
    0.2 ml
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $68.67
    $68.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $68.67
    Supplier Number: PCR-HS-FL02
  • PCR plate, ABI® type
    96
    Standard
    Puits surélevée, demi-jupe
    0.2 ml
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $67.54
    $67.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $67.54
    Supplier Number: PCR-HS-RR02
Full skirt
Informations sur le produit
  • Désignation
    Nb de puits
    Profil
    Jupe
    Well Volume
    Well Color
    Availability
    Price
  • PCR plate
    96
    Standard
    Fully skirted
    0.2 ml
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $89.65
    $89.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $89.65
    Supplier Number: PCR-FS-02
  • PCR plate, ABI® type, single notch design, A24
    384
    Standard
    Fully skirted
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $88.13
    $88.13
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $88.13
    Supplier Number: PCR-384-ABI
  • PCR plate, ABI® type, single notch design, A24
    384
    Standard
    Fully skirted
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $97.46
    $97.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $97.46
    Supplier Number: PCR-384-ABIW
  • PCR plate, Roche® type, two notch design, A24/P24
    384
    Standard
    Fully skirted
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $88.13
    $88.13
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $88.13
    Supplier Number: PCR-384-ROC
  • PCR plate, Roche® type, two notch design, A24/P24
    384
    Standard
    Fully skirted
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $97.46
    $97.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Box of 10
       $97.46
    Supplier Number: PCR-384-ROCW