Sodium hydroxyde, en pastilles NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
À propos de cet article
- CAS Number:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Ébullition Pt:1390 °C
- Fusion Pt:323 °C
- Densité:2.13 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1823
- MARC:8,II
2 Options Available Below
Product Details & Documents
- CAS Number:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Ébullition Pt:1390 °C
- Fusion Pt:323 °C
- Densité:2.13 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1823
- MARC:8,II
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpecifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- NF - Identification A (Sodium):Passes Test
- NF - Identification B (pH):≥11.0
- NF - Insoluble Substances and Organic Matter:Passes Test
- NF - Potassium (K):≤0.5 %
- NF - Carbonate (as Na₂CO₃):≤3.0 %
- NF - Total Alkali:95.0 - 100.5 %
- NF - Content of Sodium:54.0 - 59.8 %
- ChP -Assay:97.0 - 100.5 %
- ChP -Sodium carbonate:2.0% max
- ChP -Identification:Passes Test
- ChP -Alkalinity:Passes Test
- ChP -Clarity and color of solution :Passes Test
- ChP -Chloride :0.005 % max
- ChP -Sulfate :0.015 % max
- ChP -Potassium :Passes Test
- ChP -Aluminum and iron :0.1% max
- ChP -Iron :0.001% max
- ChP -Heavy metal :20 ppm max
- EP/BP - Identification A:Passes Test
- EP/BP - Identification B:Passes Test
- EP/BP - Carbonate (as Na₂CO₃):≤2.0 %
- EP/BP - Appearance of Solution:Passes Test
- EP/BP - Chloride (Cl):≤200 ppm
- EP/BP - Sulfate (SO₄):≤200 ppm
- EP/BP - Iron (Fe):≤10 ppm
- EP/BP - Assay (NaOH):97.0 - 100.5 %
- JP - Assay:95.0 - 101.0 %
- JP - Identification A:Passes Test
- JP - Identification B:Passes Test
- JP - Clarity and Color of Solution:Passes Test
- JP - Chloride (Cl):≤0.050 %
- JP - Heavy Metals (as Pb):≤30 ppm
- JP - Potassium (K):Passes Test
- JP - Carbonate (as Na₂CO₃):≤2.0 %
- JP - Mercury (Hg):Passes Test
- Endotoxin Concentration (EU/g):≤5
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Poly bottle500 gEach (500g)$231.51Case of 12 (500g)$2,778.11Supplier Number: BAKR3717-01
- Supplier Number: BAKR3717-07