ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytical HPLC/UHPLC Columns
 :  Hichrom
undefined
Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytical HPLC/UHPLC Columns
 :  Hichrom
  • Catalog No:
  • 76458-004
  • 76458-006
  • 76458-000
  • 76458-002
  • 76458-012
  • 76458-014
  • 76458-008
  • 76458-010
  • 76457-996
  • 76457-998
  • 76457-992
  • 76457-994
  • Carbon load:
  • 8.2%
  • 8.2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8.2%
  • 8.2%
  • 8.2%
  • 8.2%
  • 8.2%
  • 8,2%
  • 8.2%
  • 8.2%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
Frequently Bought Together