ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore C18-Amide, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  Hichrom
Certificats
undefined
Avantor® ACE® UltraCore C18-Amide, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  Hichrom
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76458-042
  • 76458-044
  • 76458-060
  • 76458-040
  • 76458-062
  • 76458-048
  • 76458-050
  • 76458-046
  • 76458-058
  • 76458-052
  • 76458-054
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • USP code:
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
Spécifications
Informations connexes
Frequently Bought Together