ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore Biphenyl, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE® UltraCore Biphenyl, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Supplier:  Hichrom
Certificates
undefined
Avantor® ACE® UltraCore Biphenyl, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Supplier:  Hichrom
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 76458-020
  • 76458-022
  • 76458-016
  • 76458-038
  • 76458-018
  • 76458-024
  • 76458-026
  • 76458-028
  • 76458-034
  • 76458-036
  • 76458-030
  • 76458-032
  • Carbon load:
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • 6.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.56 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.26 psi)
  • 600 bar (8702.56 psi)
  • 600 bar (8702.56 psi)
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together