EDTA Buffer Solution pH 8.0, Teknova | Avantor
EDTA Buffer Solution pH 8.0, Teknova
EDTA, 500 mM, 500 ml, —, Forensics, Molecular Biology, Biochemistry, and Protein Chemistry, 8.0
Catalog # CA100219-256
Supplier:   Teknova
Fournisseur #:  E0306
EDTA Buffer Solution pH 8.0, Teknova
Catalog # CA100219-256
Supplier:  Teknova
CAS Number:  
EDTA Buffer Solution pH 8.0, Teknova
EDTA, 500 mM, 500 ml, —, Forensics, Molecular Biology, Biochemistry, and Protein Chemistry, 8.0
CAS Number:  
Price
397,13 $
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
La quantité minimale de commande est de 6
Product Details & Documents
  • 500 mM EDTA Disodium Salt
  • Adjusted to pH 8.0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
  • Désignation:
    EDTA, 500 mM
  • Taille:
    500 ml
  • pH:
    8.0
  • Utilisation:
    Forensics, Molecular Biology, Biochemistry, and Protein Chemistry
Spécifications