n-Butane, SPEX CertiPrep
- Item requires temperature control for storage and delivery with additional fees. It's not eligible for return due to safety and quality concerns. Consider requirements before purchasing.
- Return Policy
Product Details & Documents
n-Butane is an analytical standard that can be used for many applications including petroleum and LUST standards, residual solvent standards for medicinal and recreational cannabis testing and also for pollutants in wastewater and water testing.
The Hazardous and Solid Waste Amendments to the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), passed in 1984, required the US Environmental Protection Agency (EPA) to develop regulations for the underground storage of motor fuels. The EPA requires owners and operators of USTs to maintain and clean up sites damaged by petroleum contamination.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Concentration:1000 µg/ml
- Matière:Methanol (P&T)
- Type de conditionnement:Ampoule, amber
- Désignation:n-Butane
- Taille:1 ml
- Cat. No.:SXS-605
- Description:n-Butane
- CAS No.:106-97-8
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



