Bifenthrin Single-Component CannStandard, SPEX CertiPrep
Product Details & Documents
Cannabis standard, analytical standard for medicinal and recreational cannabis testing.
Designed for Methods: State specific pesticide regulations:
- OAR 333-008-11
- HB 3460
- AOAC 2007-01
- EN 15662
While the legalization of cannabis for both medicinal and recreational purposes has been gaining speed, legislation and regulation has not necessarily kept pace. Out of a drive for self-regulation and significant consumer safety concerns, many producers and manufacturers are turning to testing labs in order to ensure that their products are of high quality and free of chemical contaminants.
SPEX CertiPrep offers ISO/IEC 17025 and ISO 17034 Certified Reference Materials (CRMs) for all of the common contaminants such as pesticide residues, residual solvents and heavy metals, as well as qualitative analysis CRMs, such as terpenes. As the industry demands change and regulations are put into place, we continually update our product offering.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:1000 µg/ml
- Matière:Acetone
- Type de conditionnement:Ampoule, amber
- Désignation:Bifenthrin
- Taille:1 ml
- Cat. No.:SXS-494
- Description:Bifenthrin
- CAS No.:82657-04-3
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



