ContactUsLinkComponent
VWR® B2-Series Balances with Calibration Certificate
Fournisseur:  VWR International
Certificats
undefined
VWR® B2-Series Balances with Calibration Certificate
Fournisseur:  VWR International
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76378-408
  • 76378-410
  • 76378-412
  • 76519-312
  • 76519-310
  • 76519-314
  • 76378-444
  • 76378-446
  • Operating temperature range:
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • 10...40 °C (50...104 °F)
  • Voltage:
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A