Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo | Avantor
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Supplier:   DISCOVER ECHO INC.
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
Supplier:  DISCOVER ECHO INC.
Certificates
Objectives for REVOLVE Microscopes, Echo
31 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grossissement
    Working Distance
    Aperture
    Availability
    Price
  • Apochromat objective
    1.25×
    5 mm
    0.04 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0011
  • Apochromat objective
    6.2 mm
    0.08 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0020
  • Achromat objective
    5.8 mm
    0.06 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0021
  • Fluorite objective
    17 mm
    0.13 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0042
  • Fluorite phase objective
    17 mm
    0.13 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0043
  • Achromat objective
    18.5 mm
    0.10 NA
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • 4× POL U-Plan fluorite objective
    17 mm
    0.13 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0046
  • Apochromat objective
    13 mm
    0.16 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9041
  • Plan fluorite
    17 mm
    0.13 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: CMAG0042
  • Plan fluorite
    10×
    10 mm
    0.30 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0102
  • Fluorite phase objective
    10×
    10 mm
    0.30 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0103
  • Achromat objective
    10×
    10.6 mm
    0.25 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0104
  • Achromat phase objective
    10×
    10 mm
    0.25 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0105
  • Achromat ELWD phase objective
    10×
    9.8 mm
    0.25 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0106
  • 10× Plan achromat objective
    10×
    10.6 mm
    0.25 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0108
  • 10× C plan fluorite phase objective
    10×
    9.5 mm
    0.3 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0109
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Apochromat objective
    10×
    3.1 mm
    0.40 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9101
  • Plan fluorite LWD CC
    20×
    6.6 - 7.8 mm
    0.45 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0202
  • Fluorite ELWD phase objective
    20×
    6.6 - 7.8 mm
    0.45 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0203
  • Fluorite objective
    20×
    2.1 mm
    0.50 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0204
  • Fluorite phase objective
    20×
    2.1 mm
    0.50 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0205
  • Achromat objective
    20×
    1.2 mm
    0.40 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0206
  • Achromat phase objective
    20×
    1.2 mm
    0.40 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0207
  • Achromat SLWD objective
    20×
    25 mm
    0.25 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0208
  • Achromat ELWD phase objective
    20×
    3.2 mm
    0.40 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0209
  • Apochromat objective
    20×
    0.6 mm
    0.80 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9201
  • Fluorite ELWD objective
    40×
    2.7 - 4 mm
    0.60 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0403
  • Fluorite ELWD phase objective
    40×
    3.0 - 4.2 mm
    0.60 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0404
  • Fluorite objective
    40×
    0.51 mm
    0.75 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0405
  • Fluorite phase objective
    40×
    0.51 mm
    0.75 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG0406
  • Achromat objective
    40×
    0.6 mm
    0.65 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0407
  • Achromat phase objective
    40×
    0.6 mm
    0.65 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0408
  • Achromat phase ELWD objective
    40×
    2.2 mm
    0.55 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0409
  • 40× U-Plan apochromat oil 340 nm objective
    40×
    0.01 mm
    1.35 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0411
  • 40× U-Plan fluorite oil objective
    40×
    0.2 mm
    1.30 NA
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Apochromat oil objective
    40×
    0.13 mm
    1.4 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9411
  • Apochromat objective
    40×
    0.18 mm
    0.95 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9402
  • Fluorite ELWD Phase objective
    60×
    1.5 - 2.2 mm
    0.70 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0605
  • Fluorite oil objective
    60×
    0.12 mm
    1.25 - 0.65 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0606
  • Fluorite oil phase objective
    60×
    0.12 mm
    1.25 - 0.65 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0607
  • Achromat objective
    60×
    0.17 mm
    0.80 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0608
  • Fluorite ELWD objective
    60×
    1.5 - 2.2 mm
    0.70 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0604
  • 60× U-Plan fluorite objective
    60×
    0.2 mm
    0.9 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG0609
  • Apochromat oil objective
    60×
    0.15 mm
    1.42 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9601
  • Apochromat oil phase objective
    60×
    0.15 mm
    1.42 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9602
  • Fluorite oil objective
    100×
    0.2 mm
    1.30 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG1003
  • Fluorite oil phase objective
    100×
    0.2 mm
    1.30 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG1004
  • Achromat oil objective
    100×
    0.15 mm
    1.25 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG1005
  • Achromat oil phase objective
    100×
    0.15 mm
    1.25 NA
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: JMAG1006
  • Apochromat oil objective
    100×
    0.13 mm
    1.45 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9001
  • Apochromat oil phase objective
    100×
    0.13 mm
    1.45 NA
    Discontinued
    Supplier Number: JMAG9002
  • Discontinued
    Supplier Number: -