MACROMAN™ Pipette Controller, Gilson® | Avantor
MACROMAN™ Pipette Controller, Gilson®
MACROMAN Pipette Aid, 0.1 - 100 ml
Catalog # 76414-006
Supplier:   GILSON, INC.
Fournisseur #:  F110120
MACROMAN™ Pipette Controller, Gilson®
Catalog # 76414-006
Supplier:  GILSON, INC.
MACROMAN™ Pipette Controller, Gilson®
MACROMAN™ Pipette Controller, Gilson®
MACROMAN Pipette Aid, 0.1 - 100 ml
Price
788,38 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
MACROMAN is a precise pipette controller for glass and plastic pipettes. It can handle a volume range from 0.1 to 100 ml.
  • Optimal speed control
  • Comfortable use
  • Wide range of flow rates
  • Convenient storage
MACROMAN aspiration and dispensing speed can be set using pressure sensitive triggers or by using the thumbwheel while pipetting. The speed is adjustable up to 25 ml in less than three seconds. The screen continuously displays battery status and the aspiration and dispensing speed setting.
Spécifications
  • Capacité:
    0.1 - 100 ml
  • Désignation:
    MACROMAN Pipette Aid
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • MACROMAN Charging Stand
    MACROMAN Charging Stand
    76414-008
    Log in pour la disponibilité
    Each - $319.98
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Filter, 0.22 micrometer, sterile (set of 10) for MACROMAN
    Filter, 0.22 micrometer, sterile (set of 10) for MACROMAN
    76414-016
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 - $389.66
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Filter, 0.45 micrometer, sterile (set of 10) for MACROMAN
    Filter, 0.45 micrometer, sterile (set of 10) for MACROMAN
    76414-020
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 - $389.66
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Filter, 0.45 micrometer, standard (set of 10) for MACROMAN
    Filter, 0.45 micrometer, standard (set of 10) for MACROMAN
    76414-018
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 - $226.08
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • MACROMAN Power Supply
    MACROMAN Power Supply
    76414-022
    Log in pour la disponibilité
    Each - $301.31
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Lithium - Ion Battery for MACROMAN
    Lithium - Ion Battery for MACROMAN
    76414-024
    Log in pour la disponibilité
    Each - $256.55
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Nosepiece for MACROMAN
    Nosepiece for MACROMAN
    76414-026
    Log in pour la disponibilité
    Each - $138.22
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Adjustable Side Stand for MACROMAN
    Adjustable Side Stand for MACROMAN
    76414-028
    Log in pour la disponibilité
    Each - $64.39
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Pipette Adapter for MACROMAN
    Pipette Adapter for MACROMAN
    76414-030
    Log in pour la disponibilité
    Each - $70.59
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Wall Mount for MACROMAN
    Wall Mount for MACROMAN
    76414-010
    Log in pour la disponibilité
    Each - $114.22
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Magnetic Wall Mount for MACROMAN
    Magnetic Wall Mount for MACROMAN
    76414-012
    Log in pour la disponibilité
    Each - $153.79
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Filter, 0.22 micrometer, standard (set of 10) for MACROMAN
    Filter, 0.22 micrometer, standard (set of 10) for MACROMAN
    76414-014
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 - $226.08