UV Wavecal Solution, PerkinElmer
UV wavecal solution, 500 ml
Catalog # CA97012-032
Supplier:   PerkinElmer
 :  N0582152
UV Wavecal Solution, PerkinElmer
Catalog # CA97012-032
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
UV Wavecal Solution, PerkinElmer
UV Wavecal Solution, PerkinElmer
UV wavecal solution, 500 ml
CAS Number:  
Price
$180.31
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Product Details & Documents
100 ppm K, P, S; 20 ppm As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc; 1 ppm Ca; 5% HCL.
From instrument installation to instrument calibration, we provide quality set-up, check and calibration standards to ensure instrument performance.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    UV wavecal solution
  • Taille:
    500 ml
Spécifications