Cuvette Stirring Rods, FireflySci | Avantor
Cuvette Stirring Rods, FireflySci
Marketsource
Supplier:   FIREFLYSCI, INC.
Cuvette Stirring Rods, FireflySci
Supplier:  FIREFLYSCI, INC.
Marketsource
Certificates
Cuvette Stirring Rods, FireflySci
Cuvette Stirring Rods, FireflySci
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Stirring rods for the manual stirring of samples in a 10 mm cuvette.
  • Steam autoclavable at 121 °C (250 °F)
Stirring rods allow samples to be continuously spun at the bottom of a cuvette to prevent sedimentation and coagulation.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Cuvette stirring rod with flared end for macro cuvettes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $87.99
    $87.99
    Each
       $87.99
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: P67
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Cuvette stirring rod for semi-micro cuvettes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $243.36
    $243.36
    Each
       $243.36
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: P68
  • Cuvette stirring rod for macro cuvettes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $188.54
    $188.54
    Each
       $188.54
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: P69
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource