ContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom C8, HPLC Columns
Avantor® Hichrom C8, HPLC Columns
Supplier:  Avantor
Certificates
undefined
Avantor® Hichrom C8, HPLC Columns
Supplier:  Avantor
Specifications
  • Catalog No:
  • 76399-590
  • 76399-592
  • 76399-270
  • 76399-276
  • 76399-288
  • 76399-620
  • 76399-568
  • 76399-562
  • 76399-550
  • 76399-260
  • 76399-570
  • 76399-262
  • 76399-572
  • 76399-574
  • Carbon load:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
Specifications
Guard holders and accessories
Product Information
Frequently Bought Together