Vydac C8, HPLC Columns
Vydac C8, HPLC Columns
Supplier:   Avantor
Vydac C8, HPLC Columns
Supplier:  Avantor
Certificates
Vydac C8, HPLC Columns
Vydac C8, HPLC Columns
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Phase
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Availability
    Price
  • Analytique
    C8
    5 µm
    4.60 mm
    125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,644.82
    $2,644.82
    Each
       $2,644.82
    Supplier Number: VYD-5C8-125D
  • Analytique
    C8
    5 µm
    4.60 mm
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,351.76
    $2,351.76
    Each
       $2,351.76
    Supplier Number: VYD-5C8-150D
  • Analytique
    C8
    5 µm
    4.60 mm
    250 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,133.74
    $3,133.74
    Each
       $3,133.74
    Supplier Number: VYD-5C8-250D