Propanol-2 70% (v/v)
Santé
Irritant
Inflammable
Supplier:   Ricca Chemical
Propanol-2 70% (v/v)
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Propanol-2 70% (v/v)
5 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol
  • CAS Number:67-63-0
  • Formule:(CH₃)₂CHOH
  • Numéro MDL:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Ébullition Pt:∼ 82°C
  • Fusion Pt:∼ 0°C
  • Densité:0.8770
  • Flash Pt:∼ 13°C (55°F) (100%); 18°C (64°F) (70%)
  • ONU:1219
  • MARC:3,II
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Colorless liquid
  • Assay (by Specific Gravity):
    68-72 % (v/v)
  • Specific Gravity at 20°C:
    0.874-0.882
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly bottle
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1US Gal)
    Each (1US Gal) - $316.66
    $316.66
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (1 US Gal)
    Case of 4 (1 US Gal) - $1,266.64
    $1,266.64
    Each (1US Gal)
       $316.66
    Case of 4 (1 US Gal)
       $1,266.64
    Supplier Number: R4210000-4A
  • Glass
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $404.76
    $404.76
    Each (4l)
       $404.76
    Supplier Number: R4210000-4C1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Cubitainer®
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5US Gal)
    Each (5US Gal) - $1,214.27
    $1,214.27
    Each (5US Gal)
       $1,214.27
    Supplier Number: R4210000-20F
  • Hard pack
    5 gal.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (5US Gal)
    Each (5US Gal) - $969.47
    $969.47
    Each (5US Gal)
       $969.47
    Supplier Number: R4210000-20E1
  • Drum
    55 gal.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (55US Gal)
    Each (55US Gal) - $4,219.06
    $4,219.06
    Each (55US Gal)
       $4,219.06
    Supplier Number: R4210000-55E