Micro-Vials, DWK Life Sciences | Avantor
Micro-Vials, DWK Life Sciences
Micro-Vials, DWK Life Sciences
Certificates
Micro-Vials, DWK Life Sciences
Micro-Vials, DWK Life Sciences
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Glassware manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
  • Standard taper 14/10 connections
  • Ideal for use up to 500 °C
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • 3.00 ml
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $57.12
    $57.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $57.12
    Supplier Number: 746100-0003
  • 5.00 ml
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $61.15
    $61.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $61.15
    Supplier Number: 746100-0005