Embedding Blocks | Avantor
Embedding Blocks
Embedding Blocks
Certificates
Embedding Blocks
Embedding Blocks
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Embedding blocks for biological specimens.
  • Wide range of sizes
  • Made of phenolic resin
Used for celloidin or paraffin sections, these embedding blocks are made of phenolic resin, which can be marked with a glass marking pencil.  Top surface has 1/32" deep grid to provide a firm hold for embedding specimen.  Blocks are ¾" high. Sold in packs of 10.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Dimensions
    Availability
    Price
  • Embedding blocks
    ¹/₂×¹/₂׳/₄"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - 61,95 $
    61,95 $
    Pack of 1
       61,95 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: EB0001
  • Embedding blocks
    ⁵/₈×⁵/₈׳/₄"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - 83,75 $
    83,75 $
    Pack of 1
       83,75 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: EB0002
  • Embedding blocks
    ³/₄׳/₄׳/₄"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - 98,75 $
    98,75 $
    Pack of 1
       98,75 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: EB0003
  • Embedding blocks
    1×1׳/₄"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - 150,75 $
    150,75 $
    Pack of 1
       150,75 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: EB0004