Stopcocks, PTFE, Four Way, Chemscience | Avantor
Stopcocks, PTFE, Four Way, Chemscience
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Stopcocks, PTFE, Four Way, Chemscience
Certificates
Stopcocks, PTFE, Four Way, Chemscience
Stopcocks, PTFE, Four Way, Chemscience
12 Options Available Below
Product Details & Documents
A 1:5 taper PTFE plug having double 'V', 90° bores to connect opposite sets of adjacent rams.
Configuration of stopcock allows it to be used in a system to obtain reversal of flow.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Stem O.D.
    Bore Size
    Plug Size
    Availability
    Price
  • Stopcock, PTFE, four way
    8 mm
    2 mm
    15.2/30
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $334.71
    $334.71
    Case of 1
       $334.71
    Supplier Number: CS-S0421530
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-978
  • Stopcock, PTFE, four way
    10 mm
    4 mm
    17.35/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $252.27
    $252.27
    Case of 1
       $252.27
    Supplier Number: CS-S0341750
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-980
  • Stopcock, PTFE, four way
    16 mm
    8 mm
    25/65
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $468.32
    $468.32
    Case of 1
       $468.32
    Supplier Number: CS-S0342565
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-982
  • Stopcock, PTFE, four way
    8 mm
    2 mm
    12.6/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $173.74
    $173.74
    Pack of 1
       $173.74
    Supplier Number: CS-S0701240
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-986
  • Stopcock, PTFE, four way
    10 mm
    4 mm
    17.35/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $205.51
    $205.51
    Pack of 1
       $205.51
    Supplier Number: CS-S0701754
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-988
  • Stopcock, PTFE, four way
    12 mm
    6 mm
    17.35/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $250.08
    $250.08
    Pack of 1
       $250.08
    Supplier Number: CS-S0701756
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-990
  • Stopcock, PTFE, four way
    8 mm
    2 mm
    12.6/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $173.74
    $173.74
    Pack of 1
       $173.74
    Supplier Number: CS-S0711240
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-992
  • Stopcock, PTFE, four way
    10 mm
    4 mm
    17.35/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $205.51
    $205.51
    Pack of 1
       $205.51
    Supplier Number: CS-S0711754
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-994
  • Stopcock, PTFE, four way
    12 mm
    6 mm
    17.35/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $250.08
    $250.08
    Pack of 1
       $250.08
    Supplier Number: CS-S0711756
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-996
  • Stopcock, PTFE, four way
    8 mm
    2 mm
    12.6/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $209.86
    $209.86
    Case of 1
       $209.86
    Supplier Number: CS-S0721240
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10202-998
  • Stopcock, PTFE, four way
    10 mm
    4 mm
    17.35/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $244.56
    $244.56
    Case of 1
       $244.56
    Supplier Number: CS-S0721754
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10203-000
  • Stopcock, PTFE, four way
    12 mm
    6 mm
    17.35/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $291.12
    $291.12
    Case of 1
       $291.12
    Supplier Number: CS-S0721756
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA10203-002