Peptide Synthesis Vessels, Solid Phase, Chemscience
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Peptide Synthesis Vessels, Solid Phase, Chemscience
Certificates
Peptide Synthesis Vessels, Solid Phase, Chemscience
Peptide Synthesis Vessels, Solid Phase, Chemscience
9 Options Available Below
Product Details & Documents
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin.
  • Top of the vessel has GL thread and PTFE lined screw cap
PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    GL Thread Size
    Fritted Disc Size
    Porosité
    Availability
    Price
  • 10 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    14
    15 mm
    Coarse
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $258.24
    $258.24
    Case of 1
       $258.24
    Supplier Number: CS-P0120010C
  • 10 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    14
    15 mm
    Medium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $258.24
    $258.24
    Case of 1
       $258.24
    Supplier Number: CS-P0120010M
  • 25 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    25
    20 mm
    Coarse
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $293.56
    $293.56
    Case of 1
       $293.56
    Supplier Number: CS-P0120025C
  • 25 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    25
    20 mm
    Medium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $293.56
    $293.56
    Case of 1
       $293.56
    Supplier Number: CS-P0120025M
  • 50 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    25
    25 mm
    Coarse
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $327.62
    $327.62
    Case of 1
       $327.62
    Supplier Number: CS-P0120050C
  • 50 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    25
    25 mm
    Medium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $327.62
    $327.62
    Case of 1
       $327.62
    Supplier Number: CS-P0120050M
  • 100 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    25
    40 mm
    Coarse
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $424.97
    $424.97
    Case of 1
       $424.97
    Supplier Number: CS-P0120100C
  • 100 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    25
    40 mm
    Medium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $424.97
    $424.97
    Case of 1
       $424.97
    Supplier Number: CS-P0120100M
  • 250 ml
    Peptide synthesis vessel, solid phase
    32
    50 mm
    Medium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $465.43
    $465.43
    Case of 1
       $465.43
    Supplier Number: CS-P0120250M