KIMBLE® Separatory Funnels, Squibb Type, DWK Life Sciences
KIMBLE® Separatory Funnels, Squibb Type, DWK Life Sciences
Certificates
KIMBLE® Separatory Funnels, Squibb Type, DWK Life Sciences
KIMBLE® Separatory Funnels, Squibb Type, DWK Life Sciences
8 Options Available Below
Product Details & Documents
KONTES® Squibb separatory funnels with PTFE stopcock and standard taper joint.
  • Plain stem, but may be used with PTFE BEVEL-SEAL™ inlet adapter (Note stem diameter for a proper fit when using this adapter)
  • With an 1:5 taper PTFE stopcock plug
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
KT636031-1000 is supplied without a stopper. KIMBLE® separatory funnels, squibb type (KT636030 series) is supplied with a glass stopper.
 : Borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Hauteur
    Availability
    Price
  • Seporatory funnel with 16 stopper
    60 ml
    223 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $321.23
    $321.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $321.23
    Supplier Number: 636030-0060
  • Seporatory funnel
    125 ml
    261 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $364.00
    $364.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $364.00
    Supplier Number: 636030-0125
  • Seporatory funnel with 24/25 stopper
    250 ml
    300 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $403.75
    $403.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $403.75
    Supplier Number: 636030-0250
  • Seporatory funnel
    500 ml
    330 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $466.65
    $466.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $466.65
    Supplier Number: 636030-0500
  • Seporatory funnel
    1000 ml
    390 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $654.29
    $654.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $654.29
    Supplier Number: 636030-1000
  • Seporatory funnel without stopper
    1000 ml
    355 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $570.57
    $570.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $570.57
    Supplier Number: 636031-1000
  • Seporatory funnel
    2000 ml
    438 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $813.45
    $813.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $813.45
    Supplier Number: 636030-2000
  • Seporatory funnel
    4000 ml
    542 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,064.70
    $1,064.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,064.70
    Supplier Number: 636030-4000