Anti-IgG Sheep Polyclonal Antibody
Catalog # 76334-052
Supplier: Biosensis
Fournisseur #: S-1759-100
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Sheep serum was obtained from non-immunized animals. This whole serum can be used as negative control antibody for various immunological techniques where sheep primary antibodies (whole serum) are used.
Applications: Use as negative control for sheep primary antibodies (whole serum) at matching antibody dilution.
Type: Primary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Spécifications
- Cat. No.:76334-052
- Clonality:Polyclonal
- Host:Sheep
- Antigen symbol:IgG