CF®DI Hydrazide, Biotium | Avantor
CF®DI Hydrazide, Biotium
Supplier:   Biotium
CF®DI Hydrazide, Biotium
Supplier:  Biotium
Certificates
CF®DI Hydrazide, Biotium
CF®DI Hydrazide, Biotium
5 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
CF®DI dye hydrazides react with molecules containing aldehyde or ketone groups to form a hydrazone bond. The dyes are size- and charge-matched and do not significantly alter the molecular weight or pI of the labeled proteins. They are used for detection of protein carbonylation by fluorescence 2D-DIGE.
  • React with carbonyl moieties of aldehyde or ketone groups.
  • Size- and charge-matched, do not significantly alter the molecular weight or pI of the labeled protein.
  • For detection of protein carbonylation by fluorescence 2D-DIGE.
  • Available in several colors for detection of multiple samples on the same gel.
Also see our regular CF® Dye Hydrazides, available in a wide selection of colors.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ex/Em
    Taille
    Availability
    Price
  • CF®488DI Hydrazide
    483/508 nm
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $340.13
    $340.13
    Each (1mg)
       $340.13
    Supplier Number: 92166
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®555DI Hydrazide
    547/572 nm
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $340.13
    $340.13
    Each (1mg)
       $340.13
    Supplier Number: 92164
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®647DI Hydrazide
    639/668 nm
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $340.13
    $340.13
    Each (1mg)
       $340.13
    Supplier Number: 92165
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®660DI Hydrazide
    661/703 nm
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $356.68
    $356.68
    Each (1mg)
       $356.68
    Supplier Number: 92184
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CF®680DI Hydrazide
    676/711 nm
    1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $388.00
    $388.00
    Each (1mg)
       $388.00
    Supplier Number: 92185
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.