Formaline 2%, (non tamponné)
1 L
  102091-854
 :  15735-01
Formaline 2%, (non tamponné)
  102091-854
 :  50-00-0
Formaline 2%, (non tamponné)
Formaline 2%, (non tamponné)
1 L
 :  50-00-0
$77.96
Each
 :  Formol, Formaldéhyde, Methylaldéhyde
  •  :50-00-0
  •  :CH₂O
  •  :MFCD00003274
  •  :30.03 g/mol
  •  :Température ambiante
  • Taille:
    1 L