ICP-MS Tuning Solution 8, VeriSpec® | Avantor
ICP-MS Tuning Solution 8, VeriSpec®
VeriSpec® ICP-MS tuning solution 8, 100 ml, Plastic bottle
Catalog # RCRV010680100N
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  RV010680-100N
ICP-MS Tuning Solution 8, VeriSpec®
Catalog # RCRV010680100N
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  
ICP-MS Tuning Solution 8, VeriSpec®
ICP-MS Tuning Solution 8, VeriSpec®
VeriSpec® ICP-MS tuning solution 8, 100 ml, Plastic bottle
CAS Number:  
Price
$1,142.21
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
8-Component mixture in 5% HCl.
10 ppm: Ge, Mo, Pd, Ru, Sb, Sn; 5 ppm Ir, Ti
Certifications: Manufactured and Tested in an ISO 17025/ISO 17034 Accredited Facility
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Désignation:
    VeriSpec® ICP-MS tuning solution 8
  • Taille:
    100 ml