Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
Certificates
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
38 Options Available Below
Product Details & Documents
Choice of either 2 mm glass stopcock, 2 mm Teflon® stopcock or 0 to 4 mm high vacuum valve.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    ST Joint Size
    Stopcock Type
    Availability
    Price
  • 10 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $150.24
    $150.24
    Case of 1
       $150.24
    Supplier Number: CS-F0901410
  • 25 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $159.01
    $159.01
    Case of 1
       $159.01
    Supplier Number: CS-F0901425
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $168.00
    $168.00
    Case of 1
       $168.00
    Supplier Number: CS-F0901450
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $170.49
    $170.49
    Case of 1
       $170.49
    Supplier Number: CS-F0901950
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $211.35
    $211.35
    Case of 1
       $211.35
    Supplier Number: CS-F0902450
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $172.17
    $172.17
    Case of 1
       $172.17
    Supplier Number: CS-F0901100
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $181.27
    $181.27
    Case of 1
       $181.27
    Supplier Number: CS-F0909100
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $188.43
    $188.43
    Case of 1
       $188.43
    Supplier Number: CS-F0904100
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $196.74
    $196.74
    Case of 1
       $196.74
    Supplier Number: CS-F0901200
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $204.34
    $204.34
    Case of 1
       $204.34
    Supplier Number: CS-F0909200
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $209.17
    $209.17
    Case of 1
       $209.17
    Supplier Number: CS-F0904200
  • 500 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $210.81
    $210.81
    Case of 1
       $210.81
    Supplier Number: CS-F0904500
  • 1000 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    PTFE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $235.88
    $235.88
    Case of 1
       $235.88
    Supplier Number: CS-F0904000
  • 10 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $141.35
    $141.35
    Case of 1
       $141.35
    Supplier Number: CS-F0901410G
  • 25 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $149.36
    $149.36
    Case of 1
       $149.36
    Supplier Number: CS-F0901425G
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $158.58
    $158.58
    Case of 1
       $158.58
    Supplier Number: CS-F0901450G
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $160.73
    $160.73
    Case of 1
       $160.73
    Supplier Number: CS-F0901950G
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $162.09
    $162.09
    Case of 1
       $162.09
    Supplier Number: CS-F0902450G
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $162.63
    $162.63
    Case of 1
       $162.63
    Supplier Number: CS-F0901100G
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $171.86
    $171.86
    Case of 1
       $171.86
    Supplier Number: CS-F0909100G
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $178.68
    $178.68
    Case of 1
       $178.68
    Supplier Number: CS-F0904100G
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $186.91
    $186.91
    Case of 1
       $186.91
    Supplier Number: CS-F0901200G
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $176.33
    $176.33
    Case of 1
       $176.33
    Supplier Number: CS-F0909200G
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $199.64
    $199.64
    Case of 1
       $199.64
    Supplier Number: CS-F0904200G
  • 500 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $201.58
    $201.58
    Case of 1
       $201.58
    Supplier Number: CS-F0904500G
  • 1000 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    Glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $232.25
    $232.25
    Case of 1
       $232.25
    Supplier Number: CS-F0904000G
  • 25 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $164.31
    $164.31
    Case of 1
       $164.31
    Supplier Number: CS-F0901425H
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $168.51
    $168.51
    Case of 1
       $168.51
    Supplier Number: CS-F0901450H
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $172.00
    $172.00
    Case of 1
       $172.00
    Supplier Number: CS-F0901950H
  • 50 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $173.25
    $173.25
    Case of 1
       $173.25
    Supplier Number: CS-F0902450H
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $174.49
    $174.49
    Case of 1
       $174.49
    Supplier Number: CS-F0901100H
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $181.40
    $181.40
    Case of 1
       $181.40
    Supplier Number: CS-F0909100H
  • 100 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $185.37
    $185.37
    Case of 1
       $185.37
    Supplier Number: CS-F0904100H
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    14/20
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $195.77
    $195.77
    Case of 1
       $195.77
    Supplier Number: CS-F0901200H
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    19/22
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $197.44
    $197.44
    Case of 1
       $197.44
    Supplier Number: CS-F0909200H
  • 200 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $200.73
    $200.73
    Case of 1
       $200.73
    Supplier Number: CS-F0904200H
  • 500 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $205.24
    $205.24
    Case of 1
       $205.24
    Supplier Number: CS-F0904500H
  • 1000 ml
    Flask Modified Schlenk Tube
    24/40
    HV valve
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $233.91
    $233.91
    Case of 1
       $233.91
    Supplier Number: CS-F0904000H