Flasks, Heavy Wall, Round Bottom, Threaded Inlet, ChemScience
Flasks, Heavy Wall, Round Bottom, Threaded Inlet, ChemScience
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Flasks, Heavy Wall, Round Bottom, Threaded Inlet, ChemScience
Certificates
Flasks, Heavy Wall, Round Bottom, Threaded Inlet, ChemScience
Flasks, Heavy Wall, Round Bottom, Threaded Inlet, ChemScience
10 Options Available Below
Product Details & Documents
All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
  • An outer diameter between 5 and 7.5 mm
  • Heavy wall design
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Joint Size
    Availability
    Price
  • 25 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $99.77
    $99.77
    Case of 1
       $99.77
    Supplier Number: CS-F0141425
  • 50 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $99.77
    $99.77
    Case of 1
       $99.77
    Supplier Number: CS-F0141450
  • 50 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $100.73
    $100.73
    Case of 1
       $100.73
    Supplier Number: CS-F0141950
  • 100 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $102.10
    $102.10
    Case of 1
       $102.10
    Supplier Number: CS-F0141100
  • 100 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $116.43
    $116.43
    Case of 1
       $116.43
    Supplier Number: CS-F0149100
  • 100 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $138.48
    $138.48
    Case of 1
       $138.48
    Supplier Number: CS-F0144100
  • 250 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $127.83
    $127.83
    Case of 1
       $127.83
    Supplier Number: CS-F0141250
  • 250 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $134.86
    $134.86
    Case of 1
       $134.86
    Supplier Number: CS-F0149250
  • 250 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $143.65
    $143.65
    Case of 1
       $143.65
    Supplier Number: CS-F0144250
  • 500 ml
    Round Bottom Flask, Threaded Inlet
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $151.28
    $151.28
    Case of 1
       $151.28
    Supplier Number: CS-F0144500