ContactUsLinkComponent
Hei-VAP Ultimate Rotary Evaporators, Heidolph®
Hei-VAP Ultimate Rotary Evaporators, Heidolph®
Supplier:  Heidolph NA, LLC
Certificates
undefined
Hei-VAP Ultimate Rotary Evaporators, Heidolph®
Supplier:  Heidolph NA, LLC
Specifications
  • Catalog No:
  • 76338-400
  • 76338-416
  • 76338-438
  • 76338-436
  • 76338-414
  • 76338-420
  • 76338-418
  • 76338-408
  • 76338-430
  • 76338-406
  • 76338-428
  • 76338-412
  • 76338-434
  • 76338-410
  • 76338-432
  • 76338-422
  • 76338-404
  • 76338-426
  • 76338-402
  • 76338-424
  • Model:
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G1
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G5 B
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G6 B
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G5 B
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G 3B XL
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G1
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G6 B
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G6
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G1B
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G5
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G6
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G 3B
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G3 B XL
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G1B
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G3 B
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G3
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G3 XL
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G5
  • Hei-VAP Ultimate, HL, G3
  • Hei-VAP Ultimate, ML, G3 XL
  • Rotation speed:
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • Heating capacity:
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • 1300 W
  • Cooling surface:
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 2200 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 2200 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 2200 cm²
  • 1400 cm²
  • 1400 cm²
  • 2200 cm²
  • Bath capacity:
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • Protection class DIN EN 60529:
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • IP 20
  • Timer:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Temperature range:
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • Max. flask capacity:
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • Bath Ø:
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • Accuracy:
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C