Human Recombinant IL-7 (from E. coli)
Supplier:   Peprotech
Human Recombinant IL-7 (from <i>E. coli</i>)
Supplier:  Peprotech
Certificates
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
IL-7 is a hematopoietic growth factor that primarily affects early B and T cells. Produced by thymic stromal cells, spleen cells and keratinocytes, IL-7 can also co-stimulate the proliferation of mature T cells in combination with other factors, such as ConA and IL-2. Human and murine IL-7 are cross-species reactive. Recombinant Human IL-7 is a 17.4 kDa protein containing 153 amino acid residues.
  • Animal-free
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76303-576
  • 76303-786
  • Protein/peptide name:
  • IL-7
  • IL-7
  • Protein synonyms:
  • Lymphopoietin 1(LP-1)|Interleukin-7|pre-B cell factor
  • Lymphopoietin 1(LP-1)|Interleukin-7|pre-B cell factor
  • Protein/peptide type:
  • Recombinant
  • Recombinant
  • Species:
  • Human
  • Human
  • Source:
  • E. coli
  • E. coli
  • Conjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Gene ID:
  • 3574
  • 3574
  • Sequence:
  • MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
  • MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
  • Animal-free:
  • Y
  • Y
  • Endotoxin level:
  • Low
  • Low
  • Biological activity:
  • Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse 2E8 cells. The expected ED50 ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg.
  • The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine 2E8 cells is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg.
  • Purity:
  • 98%
  • 98%
  • Formulation:
  • Lyophilized
  • Lyophilized
  • Molecular weight:
  • 17.4 kDa
  • 17.4 kDa
  • Shipping temperature:
  • Ambient
  • Ambient
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 50 µg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50µG)
    Each (50µG) - $1,936.47
    $1,936.47
    Each (50µG)
       $1,936.47
    Supplier Number: AF-200-07-50UG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76303-576
    Protein/peptide name
    IL-7
    Protein synonyms
    Lymphopoietin 1(LP-1)|Interleukin-7|pre-B cell factor
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Species
    Human
    Source
    E. coli
    Conjugation
    Unconjugated
    Gene ID
    3574
    Sequence
    MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
    Animal-free
    Y
    Endotoxin level
    Low
    Biological activity
    Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse 2E8 cells. The expected ED50 ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg.
    Purity
    98%
    Formulation
    Lyophilized
    Molecular weight
    17.4 kDa
    Shipping temperature
    Ambient
  • 1 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1mg)
    Each (1mg) - $12,590.74
    $12,590.74
    Each (1mg)
       $12,590.74
    Supplier Number: 200-07-01M
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76303-786
    Protein/peptide name
    IL-7
    Protein synonyms
    Lymphopoietin 1(LP-1)|Interleukin-7|pre-B cell factor
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Species
    Human
    Source
    E. coli
    Conjugation
    Unconjugated
    Gene ID
    3574
    Sequence
    MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
    Animal-free
    Y
    Endotoxin level
    Low
    Biological activity
    The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine 2E8 cells is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg.
    Purity
    98%
    Formulation
    Lyophilized
    Molecular weight
    17.4 kDa
    Shipping temperature
    Ambient