Eosin Y (yellowish) solution, Prestige stain for histology
Catalogue # CA71002-482
Fournisseur: Azer Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Size:4×500 ml
- Cat. no.:CA71002-482
- Supplier No.:ES36011
Spécifications
À propos de cet article
:
:691.86 g/mol
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Numéro CAS:17372-87-1
Formule:C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Numéro MDL:MFCD00005040