Vials, Polystyrene, with Snap Cap, Qorpak®
Supplier: Qorpak
Jump to:
À propos de cet article
PS Snap Cap Vials offer great rigidity and glass-like clarity.
- Lightweight
- Best for powders and non-liquid materials
Polyethylene caps 'snap' on and off quickly and easily. Great for storing bench top accessories and field sampling.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
PS Snap Cap Vials offer great rigidity and glass-like clarity.
- Lightweight
- Best for powders and non-liquid materials
Polyethylene caps 'snap' on and off quickly and easily. Great for storing bench top accessories and field sampling.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationCapacitéDiameter ×HMatièreColorAvec bouchonCap TypeCap MaterialCap ColorAvailabilityPrice
- Vials, 3 drams11.09 ml16×56 mmPolystyreneClearOuiLinerless snap capPPWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 144Case of 144 - $93.86$93.86Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 144$93.86Supplier Number: 290068
- Vials, 5 dram18.48 ml22×56 mmPolystyreneClearOuiLinerless snap capPPWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 144Case of 144 - $82.87$82.87Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 144$82.87Supplier Number: 289100
- Vials, 7 dram25.88 ml25×56 mmPolystyreneClearOuiLinerless snap capPPWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 144Case of 144 - $85.51$85.51Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 144$85.51Supplier Number: 290205
- Vials, 12 dram44.36 ml29×71 mmPolystyreneClearOuiLinerless snap capPPWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 530Case of 530 - $491.86$491.86Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 530$491.86Supplier Number: 273262
- Vials, 15 dram55.45 ml29×87 mmPolystyreneClearOuiLinerless snap capPPWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 144Case of 144 - $153.08$153.08Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 144$153.08Supplier Number: 290209
- Vials, 20 dram73.93 ml38×68 mmPolystyreneClearOuiLinerless snap capPPWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 144Case of 144 - $203.61$203.61Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 144$203.61Supplier Number: 289606