Polypropylene Buchner Funnels | Avantor
Polypropylene Buchner Funnels
Supplier:   GSC International
Polypropylene Buchner Funnels
Supplier:  GSC International
Certificates
Polypropylene Buchner Funnels
Polypropylene Buchner Funnels
3 Options Available Below
Product Details & Documents
The polypropylene Buchner funnels are two-piece, light-weight, and easy-to-clean.
They are fully autoclavable. The top portion snaps to the bottom forming a vacuum tight seal.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Top Diameter
    Availability
    Price
  • 70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $12.80
    $12.80
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $128.15
    $128.15
    Each
       $12.80
    Pack of 10
       $128.15
    Supplier Number: BFP70
  • 100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $16.90
    $16.90
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $168.75
    $168.75
    Each
       $16.90
    Pack of 10
       $168.75
    Supplier Number: BFP100
  • 125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.60
    $22.60
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $134.95
    $134.95
    Each
       $22.60
    Pack of 6
       $134.95
    Supplier Number: BFP125