VWR® Syringe Pipette Tips, Evolution
VWR® Syringe Pipette Tips, Evolution
VWR® Syringe Pipette Tips, Evolution
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Syringe Pipette Tips, Evolution
VWR® Syringe Pipette Tips, Evolution
14 Options Available Below
Product Details & Documents
Evolution syringe tips are compatible with most repeating pipettors on the market. Positive displacement provides precise dosing at even the smallest volumes.
  • Syringe tips come with a color coded adapter for quick identification of the correct size tip
  • Seven tip sizes dispense volumes from 1 µl to 10 ml
  • Available sterile and non sterile
All sizes of the Evolution syringe tips provide reliable and repeatable dosing for a wide range of liquids including viscous, volatile, and infectious material. Sterile tips are individually wrapped and certified to be pyrogen, ATP, RNase, and DNase free. Color coded adapters allow for quick identification of the correct size tip. Manufactured from virgin grade polypropylene.
Product Family Options
Sterile Tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Sterile
    Availability
    Price
  • 0.1 ml
    +
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $619.78
    $619.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $619.78
    Minimum order quantity is 1
  • 0.2 ml
    +
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $464.85
    $464.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $464.85
    Minimum order quantity is 1
  • 0.5 ml
    +
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $464.85
    $464.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $464.85
  • 1 ml
    +
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $464.85
    $464.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $464.85
  • 2.5 ml
    +
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $619.78
    $619.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $619.78
  • 5 ml
    +
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $619.78
    $619.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $619.78
  • 10 ml
    +
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $619.78
    $619.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $619.78
Non Sterile Tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Sterile
    Availability
    Price
  • 0.1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $324.93
    $324.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $324.93
  • 0.2 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $433.25
    $433.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $433.25
  • 0.5 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $433.25
    $433.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $433.25
    Minimum order quantity is 1
  • 1 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $433.25
    $433.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $433.25
  • 2.5 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $514.48
    $514.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $514.48
    Minimum order quantity is 1
  • 5 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $433.25
    $433.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $433.25
  • 10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $324.93
    $324.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $324.93