Camera Adapters
Camera Adapters
Supplier:   Motic
Camera Adapters
Supplier:  Motic
Certificates
5 Options Available Below
Product Details & Documents
C-mount camera adapter allows Moticams to connect with Motic trinocular microscopes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    For Use With
    Availability
    Price
  • C-mount adapter for 1/3" chip sensor, 0.35×
    Compatible cameras: Moticam 2, Moticam ×, Moticam ×2, Moticam 1080, Moticam BTU 10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $481.10
    $481.10
    Each
       $481.10
    Supplier Number: 1101001904111
  • C-mount adapter for 1/2" and 1/3" chip sensors, 0.50×
    Compatible cameras: Moticam 3+, Moticam 5+, Moticam 10+, Moticam BTU/BTW series and connects with AE31E/AE2000, BA series and SMZ161/171 series
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $346.55
    $346.55
    Each
       $346.55
    Supplier Number: 1101001901791
  • C-mount adapter for 2/3" chip sensors, 0.65×
    Connects with AE31E/AE2000, BA series and SMZ161/171 series
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $314.40
    $314.40
    Each
       $314.40
    Supplier Number: 1101001901781
  • C-mount adapter without lens, 1.00×
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $314.40
    $314.40
    Each
       $314.40
    Supplier Number: 1101001901771
  • Photo adapter, 2.5× and 4.0× eyepiece
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $253.45
    $253.45
    Each
       $253.45
    Supplier Number: 1101001901931