Axygen® MultiRack Racked Tips, Corning
Axygen® MultiRack Racked Tips, Corning
Supplier:   Corning
Axygen® MultiRack Racked Tips, Corning
Supplier:  Corning
Certificates
Axygen® MultiRack Racked Tips, Corning
Axygen® MultiRack Racked Tips, Corning
10 Options Available Below
Product Details & Documents
The Axygen® MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an interchangeable complete system offered in bulk, racked, filter and reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting.
  • Detectable DNase/RNase/Human DNA/PCR inhibition free
  • Non pyrogenic
  • Manufactured in an ISO certified facility in the USA
  • Fully autoclavable
Axygen® MultiRack tips are supplied in convenient hinged racks that help reduce airborne contamination of the tips during use. Each rack is individually sealed. The high-quality polypropylene racks are reusable and fully autoclavable. They can be refilled with Axygen® MultiRack reload systems to save both money and plastic. Sturdy racks resist accidental tipping, and the easy-close lid lock prevents tips falling while closed. The transparent rack and color-coded decks allow easy size identification. Maximum recovery are also available.
Ordering information: Axygen® MultiRack pipette tips are also available in bulk, filter tips, reload, and tipstation configurations.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Tip Style
    Volume
    Sterile
    Packed
    Availability
    Price
  • Standard Length
    1 - 200 µl
    Rack: 960 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $337.50
    $337.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4,800
       $337.50
    Supplier Number: MR-200-R
  • Standard Length
    1 - 200 µl
    +
    Rack: 960 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $440.22
    $440.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4,800
       $440.22
    Supplier Number: MR-200-R-S
  • Standard Length
    1 - 300 µl
    Rack: 960 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $384.00
    $384.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4,800
       $384.00
    Supplier Number: MR-300-R
  • Standard Length
    1 - 300 µl
    +
    Rack: 960 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $399.00
    $399.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4,800
       $399.00
    Supplier Number: MR-300-R-S
  • Extended Length
    0.1 - 10 µl
    Rack: 960 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $386.25
    $386.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4,800
       $386.25
    Supplier Number: MR-10XT-R
  • Extended Length
    0.1 - 10 µl
    +
    Rack: 960 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4,800
    Case of 4,800 - $356.25
    $356.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4,800
       $356.25
    Supplier Number: MR-10XT-R-S
  • Extended Length
    1 - 300 µl
    Rack: 768 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,840
    Case of 3,840 - $385.50
    $385.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 3,840
       $385.50
    Supplier Number: MR-300XT-R
  • Extended Length
    1 - 300 µl
    +
    Rack: 768 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,840
    Case of 3,840 - $405.00
    $405.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 3,840
       $405.00
    Supplier Number: MR-300XT-R-S
  • Extended Length
    50 - 1250 µl
    Rack: 768 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,840
    Case of 3,840 - $385.50
    $385.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 3,840
       $385.50
    Supplier Number: MR-1000XT-R
  • Extended Length
    50 - 1250 µl
    +
    Rack: 768 Tips/Pack, 5 Packs/Case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3,840
    Case of 3,840 - $405.00
    $405.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 3,840
       $405.00
    Supplier Number: MR-1000XT-R-S
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • MultiRack Empty Rack, 5/Pack, 1 Pack/Case
    MultiRack Empty Rack, 5/Pack, 1 Pack/Case
    76320-744
    10 µl extended length, 200 µl, 200 µl NX, 300 µl tips
    Log in pour la disponibilité
    Case of 5 - $133.50
Informations sur le produit
  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • MultiRack Empty Rack, 5/Pack, 1 Pack/Case
    MultiRack Empty Rack, 5/Pack, 1 Pack/Case
    76320-746
    200 µl extended length, 300 µl extended length, and 1000 µl extended length tips
    Log in pour la disponibilité
    Case of 5 - $180.00