Lugol en solution pour la coloration de Gram
Lugol en solution pour la coloration de Gram
Plastic bottle, 500 ml (16.9 oz.)
Catalog # CA84000-324
Supplier:   Thermo Scientific
Supplier #:  88114
Lugol en solution pour la coloration de Gram
Catalog # CA84000-324
Supplier:  Thermo Scientific
CAS Number:  
Lugol en solution pour la coloration de Gram
Plastic bottle, 500 ml (16.9 oz.)
CAS Number:  
Price
$1,218.70
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    500 ml (16.9 oz.)
  • Cat. No.:
    CA84000-324
Spécifications