Radiance ECL, Azure Biosystems
Chemiluminescent HRP Substrate for Chemiluminescent Westerns, 500 ml
Catalog # 76318-638
Supplier:   Azure Biosystems
 :  AC2204
Radiance ECL, Azure Biosystems
Catalog # 76318-638
Supplier:  Azure Biosystems
CAS Number:  
Radiance ECL, Azure Biosystems
Radiance ECL, Azure Biosystems
Chemiluminescent HRP Substrate for Chemiluminescent Westerns, 500 ml
CAS Number:  
Price
$741.68
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Radiance ECL is an HRP substrate with long lasting signal and sensitivity down to low picograms. Use up to 10 times less antibody than other ECL substrates.
  • Compare performance to SuperSignal West Pico and Amersham ECL
  • Sensitivity in low picograms
  • Signal duration 6 to 8 hours
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Chemiluminescent HRP Substrate for Chemiluminescent Westerns
  • Taille:
    500 ml