Solution d'iode de Gram stabilisé
Supplier: HARDY DIAGNOSTICS CA
Jump to:
À propos de cet article
A mordant used in the gram stain procedure. A stabilized, thicker iodine solution. Use with the intermediate decolorizer (Cat. no. D008) or fast decolorizer (Cat. no. D008F).
- Ready to use
- No ampules
- A longer shelf life
Synonymes: Lugol's iodine, Iodine and potassium iodide, Potassium triiodide
- CAS Number:12298-68-9
- Formule:I₃K
- Numéro MDL:MFCD00134128
- Molecular Weight:419.812 g/mol
2 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
A mordant used in the gram stain procedure. A stabilized, thicker iodine solution. Use with the intermediate decolorizer (Cat. no. D008) or fast decolorizer (Cat. no. D008F).
- Ready to use
- No ampules
- A longer shelf life
Synonymes: Lugol's iodine, Iodine and potassium iodide, Potassium triiodide
- CAS Number:12298-68-9
- Formule:I₃K
- Numéro MDL:MFCD00134128
- Molecular Weight:419.812 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
- TailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: I128L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: I008L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.