Potassium thiocyanate concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN volumetric solution, Fluka™
Catalogue # BJ38140-1EA
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Ampoule
- Size:1 Each
- Cat. no.:BJ38140-1EA
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.998 - 1.002
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Densité:1 g/cm³ (25 °C)
:97.18 g/mol
:GHS07
Température de conservation:Ambient
Numéro CAS:333-20-0
Formule:KSCN
Numéro MDL:MFCD00011413