Buchner Filtering Flasks | Avantor
Buchner Filtering Flasks
Supplier:   Wards
Buchner Filtering Flasks
Supplier:  Wards
Certificates
Buchner Filtering Flasks
Buchner Filtering Flasks
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Buchner filtering flasks are made of high quality, heavy duty borosilicate glass.
Ordering information: Stopper not included.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Diameter ×H
    Availability
    Price
  • Socket Size 19/26, Side Socket Arm 0.75"
    100 ml
    2.5×4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $25.50
    $25.50
    Each
       $25.50
    Supplier Number: CH0422A
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-976
  • Socket Size 24/29, Side Socket Arm 0.75"
    100 ml
    2.5×4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $31.75
    $31.75
    Each
       $31.75
    Supplier Number: CH0422B
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-978
  • Socket Size 24/29, Side Socket Arm 0.90"
    250 ml
    3.5×5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $37.50
    $37.50
    Each
       $37.50
    Supplier Number: CH0422C
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-980
  • Socket Size 29/32, Side Socket Arm 0.90"
    250 ml
    3.5×5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $28.40
    $28.40
    Each
       $28.40
    Supplier Number: CH0422C01
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-982
  • Socket Size 24/29, Side Socket Arm 1"
    500 ml
    4.25×6.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $33.20
    $33.20
    Each
       $33.20
    Supplier Number: CH0422D
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-984
  • Socket Size 29/32, Side Socket Arm 1"
    500 ml
    4.25×6.5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $41.65
    $41.65
    Each
       $41.65
    Supplier Number: CH0422D01
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-986
  • Socket Size 24/29,
    1000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $71.00
    $71.00
    Each
       $71.00
    Supplier Number: CH0422E
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-988
  • Socket Size 29/32
    1000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $27.40
    $27.40
    Liquidation
    Each
       $27.40
    Supplier Number: CH0422F
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470313-990