O-Demountable Cuvettes with Removable Windows, FireFlySci | Avantor
O-Demountable Cuvettes with Removable Windows, FireFlySci
Marketsource
Supplier:   FIREFLYSCI, INC.
O-Demountable Cuvettes with Removable Windows, FireFlySci
Supplier:  FIREFLYSCI, INC.
Marketsource
Certificates
O-Demountable Cuvettes with Removable Windows, FireFlySci
O-Demountable Cuvettes with Removable Windows, FireFlySci
10 Options Available Below
Product Details & Documents
O-Demountable Cuvettes have two polished windows.
Ordering information: A20 cell mount not included.
Product Family Options
IR Quartz
Informations sur le produit
  • Lightpath
    Availability
    Price
  • 0.1 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $707.37
    $707.37
    Each
       $707.37
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 20IR0.1
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • 0.2 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $707.37
    $707.37
    Each
       $707.37
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 20IR0.2
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • 0.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $707.37
    $707.37
    Each
       $707.37
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 20IR0.5
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • 1 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $707.37
    $707.37
    Each
       $707.37
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 20IR1
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
UV Quartz
Informations sur le produit
  • Lightpath
    Availability
    Price
  • 0.05 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,902.69
    $1,902.69
    Each
       $1,902.69
    Supplier Number: 20UV0.05
  • 0.1 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $867.96
    $867.96
    Each
       $867.96
    Supplier Number: 20UV0.1
  • 0.2 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $669.84
    $669.84
    Each
       $669.84
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 20UV0.2
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • 0.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $669.84
    $669.84
    Each
       $669.84
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 20UV0.5
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • 1 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $867.96
    $867.96
    Each
       $867.96
    Supplier Number: 20UV1
  • 2 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $820.48
    $820.48
    Each
       $820.48
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: 20UV2
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource