Forceps, Stainless Steel, Sharp, Bent Form, Bürkle
À propos de cet article
Pointed, fluted ends can be used to work reliably with sensitive materials, tissue or samples.
- Stainless steel AISI 304 (1.4301)
- Flutings at the ends and grip for secure handling
Flutings on the handle ensure a slip-free grip of the stainless steel tweezers. These angled laboratory tweezers are suitable for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics, and food and beverage.
3 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Pointed, fluted ends can be used to work reliably with sensitive materials, tissue or samples.
- Stainless steel AISI 304 (1.4301)
- Flutings at the ends and grip for secure handling
Flutings on the handle ensure a slip-free grip of the stainless steel tweezers. These angled laboratory tweezers are suitable for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics, and food and beverage.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationMatièreLongueurAvailabilityPrice
- Forceps, Sharp, Bent FormStainless Steel AISI 304 (1.4301)105 mm (4.13")Log in pour la disponibilitéEach$13.05Supplier Number: 5386-0100L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Forceps, Sharp, Bent FormStainless Steel AISI 304 (1.4301)130 mm (5.12")Log in pour la disponibilitéEach$14.40Supplier Number: 5386-0102
- Forceps, Sharp, Bent FormStainless Steel AISI 304 (1.4301)160 mm (6.30")Log in pour la disponibilitéEach$16.60Supplier Number: 5386-0104L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.