Deuterium Lamp for Agilent/HP Instruments, Optimize
Catalogue # 89522-340
Fournisseur: Optimize
Spécifications
- Description:Standard deuterium lamp
- Cat. no.:89522-340
- For Use With:Agilent/HP 1100 VWD G1314A
- Bulb Life:1000 h
- Supplier No.:27-32-02715
Spécifications
À propos de cet article
These lamps are compatible with Agilent/HP systems.