Diesse Mini-Cube ESR Analyzer, Streck
Diesse Mini-Cube ESR Analyzer, Streck
Supplier:   Streck Laboratories
Diesse Mini-Cube ESR Analyzer, Streck
Certificates
Diesse Mini-Cube ESR Analyzer, Streck
Diesse Mini-Cube ESR Analyzer, Streck
5 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
An automated instrument for erythrocyte sedimentation rate testing in EDTA tubes.
  • Produces ESR Results directly from EDTA tubes without consuming patient samples
  • Compatible with standard 13×75 mm EDTA Tubes (2.0 to 4.0 ml sample volume) with HemogardTM or conventional stoppers, and 500 µl EDTA microtainer tubes
  • Random access
  • Results in 20 minutes
  • >95% correlation to modified westergren method
Accessories information: A two-level hematology control used to monitor erythrocyte sedimentation rates on automated methods that use EDTA tubes
Manufactured from human red blood cells
Contains barcodes for automatic QC file archive
Alerts the technologists to possible problems that may affect the accuracy of patient results
12-months closed-vial stability
7-day open-vial stability at room temp
Printer is Bluetooth enabled and automatically prints results
Product Family Options
Diesse Mini-Cube ESR Analyzer
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Sed-rate analyzer
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,126.75
    $5,126.75
    Each
       $5,126.75
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 240401
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Component Parts and Accessories
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Diesse printer paper
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $91.32
    $91.32
    Pack of 5
       $91.32
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 240414
  • Diesse ESR printer
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,025.37
    $1,025.37
    Each
       $1,025.37
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 240402
  • Diesse transponder 500 tests
    Discontinued
    Supplier Number: 240403
  • Diesse transponder 1000 tests
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $2,965.50
    $2,965.50
    Pack of 1,000
       $2,965.50
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 240404
  • Diesse ESR scanner
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,025.37
    $1,025.37
    Each
       $1,025.37
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 240405
  • ESR-Chex Plus 12×3.0 ml LV1,2
    Discontinued
    Supplier Number: 240408
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.