ContactUsLinkComponent
Pioneer® Semi Micro PX Balances, Ohaus
Fournisseur:  Ohaus
Certificats
undefined
Pioneer® Semi Micro PX Balances, Ohaus
Fournisseur:  Ohaus
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76289-362
  • 76289-360
  • Communication interface:
  • RS232; USB
  • RS232; USB
  • Voltage:
  • 100 - 240 V
  • 100 - 240 V