pH Buffers, YSI | Avantor
pH Buffers, YSI
Supplier:   YSI
pH Buffers, YSI
Supplier:  YSI
Certificates
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
pH buffers for pH probe calibration.
Each buffer case contains 6 individual pints (plastic). Buffer cases are available with a single buffer type or with an assortment of buffers (2 pints of pH 4, 7, and 10 buffers).
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    pH Accuracy
    Packed
    Taille
    pH
    Color
    Availability
    Price
  • pH Buffer
    ±0.01
    Box of 6 Pints
    475 ml
    4
    red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $42.52
    $42.52
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $255.12
    $255.12
    Each
       $42.52
    Pack of 6
       $255.12
    Supplier Number: 3821
  • pH Buffer
    ±0.01
    Box of 6 Pints
    475 ml
    7
    yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $43.96
    $43.96
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (1/ Itm/Bx)
    Pack of 6 (1/ Itm/Bx) - $263.76
    $263.76
    Each(1/Itm/Bx)
       $43.96
    Pack of 6 (1/ Itm/Bx)
       $263.76
    Supplier Number: 003822
  • pH Buffer
    ±0.01
    Box of 6 Pints
    475 ml
    10
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $42.52
    $42.52
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $255.12
    $255.12
    Each
       $42.52
    Pack of 6
       $255.12
    Supplier Number: 03823