QuickPicker Core Sampler, Bürkle
À propos de cet article
The QuickPicker core sampler is particularly suitable in the event that bulk goods are taken directly from sacks or bags, and have to be filled into the original sampling bottle directly. It is uncomplicated in its use and cleaning. No undercuts or edges mean no sample residues, which could falsify subsequent samples. It is ideal for quality control.
- Insertion depth is 30 cm (11.81"), with a 25 mm (0.98") diameter
- Removable tip for easy cleaning
- Accessory sampling bottles are available in PE or PP formats
The QuickPicker is available in either stainless steel or polypropylene. The stainless steel format is AISI 316L (1.4404) approved for use with foodstuffs. The transparent polypropylene format is designed for use with aggressive chemicals. The polypropylene design is scratchproof, sterilizable and cost-effective.
: Supplied complete with two 250 ml (8.45 oz.) PE sample bottles and a cleaning brush.
4 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
The QuickPicker core sampler is particularly suitable in the event that bulk goods are taken directly from sacks or bags, and have to be filled into the original sampling bottle directly. It is uncomplicated in its use and cleaning. No undercuts or edges mean no sample residues, which could falsify subsequent samples. It is ideal for quality control.
- Insertion depth is 30 cm (11.81"), with a 25 mm (0.98") diameter
- Removable tip for easy cleaning
- Accessory sampling bottles are available in PE or PP formats
The QuickPicker is available in either stainless steel or polypropylene. The stainless steel format is AISI 316L (1.4404) approved for use with foodstuffs. The transparent polypropylene format is designed for use with aggressive chemicals. The polypropylene design is scratchproof, sterilizable and cost-effective.
: Supplied complete with two 250 ml (8.45 oz.) PE sample bottles and a cleaning brush.
Product Family Options
Core Samplers
Informations sur le produit
- DésignationMatièreCapacitéLongueurAvailabilityPrice
- QuickPickerStainless steel AISI 316L75 ml (2.54 oz.)50 cm (19.69")Log in pour la disponibilitéEach$850.91Supplier Number: 5322-1300L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 5322-0300L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Accessory Bottles
Informations sur le produit
- DésignationMatièreCapacitéLongueurAvailabilityPrice
- Supplier Number: 0318-0250L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 0319-0250L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.