ContactUsLinkComponent
Hajna Tetrathionate (TT) Broth, Hardy Diagnostics
Catalogue # 76308-446
Fournisseur:  Hardy Diagnostics
Numéro CAS:  
undefined
Hajna Tetrathionate (TT) Broth, Hardy Diagnostics
Catalogue # 76308-446
Fournisseur:  Hardy Diagnostics
Supplier Number:  K289
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Pack type:
    Tube
  • Description:
    Hajna TT Broth
  • Minimum Order Quantity:
    5
  • Cat. no.:
    76308-446
  • Tube Size:
    16×125 mm
  • Volume:
    10 ml
Spécifications
À propos de cet article
For the selective enrichment of Salmonella species from food.
Ordering information: Minimum order must be fiive packs.