Bluetooth Serial Adapter | Avantor
Bluetooth Serial Adapter
Supplier:   Mettler Toledo
Bluetooth Serial Adapter
Supplier:  Mettler Toledo
Certificates
Bluetooth Serial Adapter
Bluetooth Serial Adapter
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This paired bluetooth RS232 serial adapter ADP-BT-S is specially designed to provide wireless connection between printer and balance in laboratory weighing applications.
  • Efficient use of workspace
This ensures error-free data transfer by simply plug in the BT adapter to wirelessly send data between your balance and a PC, printer or other peripheral device.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Bluetooth dongle v2.0 RS232 set paired for use with MS-TS, ML-T and ME-T balances
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 1
    Box of 1 - $935.00
    $935.00
    Box of 1
       $935.00
    Supplier Number: 30086495
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Bluetooth dongle v2.0 RS232 single serial adapter ADP-BT-S for wireless connection
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $488.00
    $488.00
    Each
       $488.00
    Supplier Number: 30086494
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.